Learn More
2-Ethylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423597
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423597 100 g 100g
11433597 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17352.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-71-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
2-Ethylpyridine is used to study its effect on the proliferation and survival of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs), HMVECs from lung, and NIH 3T3 cells. 2-Ethylpyridine linked with silica is a popular stationary phase for chiral and achiral separations in supercritical fluid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2L’éthylpyridine est utilisée pour étudier son effet sur la prolifération et la survie des cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine (HUVEC), des HMVEC pulmonaires et des cellules T 3NIH3. 2-L’éthylpyridine liée à la silice est une phase stationnaire appréciée pour les séparations chirales et achirales dans la chromatographie en phase supercritique.
Solubilité
Miscible avec l’eau (42 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-71-0
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.156
Numéro MDL MFCD00006361
Clé InChI NRGGMCIBEHEAIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2-ethyl, ethylpyridine, 2-ethyl-pyridine, pyridine, ethyl, alpha-ethylpyridine, .alpha.-ethylpyridine, unii-06x1w46pyx, 2-ethylpyridin, 2-ethylpyridine, acmc-2097ry
CID PubChem 7523
Nom IUPAC 2-éthylpyridine
SMILES CCC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylpyridine
Point de fusion -63°C
Densité 0.937
pH 9 to 10
Point d’ébullition 149°C
Point d’éclair 37°C (98°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.497
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 106480
Informations sur la solubilité Miscible with water (42g/L at20°C).
Poids de la formule 107.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Ethylpyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylpyridine