Learn More
2-Éthylpyridine, TRC
Code produit 30386012
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30386012 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386012 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE93198025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylpyridine
CAS 100-71-0
Formule moléculaire C7 H9 N
Quantité 25 g
Synonyme 2-Ethylpyridine, Pyridine, 2-ethyl-, NSC 964, α-Ethylpyridine
Formule InChI InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCc1ccccn1
Nom IUPAC 2-éthylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 107.15
Poids de la formule 107.0735