Learn More
2-Éthylpyridine, TRC
Code produit 30369481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369481 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369481 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE931980100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Ethylpyridine
CAS 100-71-0
Formule moléculaire C7 H9 N
Quantité 100 g
Synonyme 2-Ethylpyridine, Pyridine, 2-ethyl-, NSC 964, α-Ethylpyridine
Formule InChI InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCc1ccccn1
Nom IUPAC 2-éthylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 107.15
Poids de la formule 107.0735