Learn More
2-éthylpyrrole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10432841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10432841 1 g Flacon en verre 1g
10702895 250 mg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10432841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 308770010
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 1551-06-0 | C6H9N | 95.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1551-06-0
Formule moléculaire C6H9N
Poids moléculaire (g/mol) 95.15
Numéro MDL MFCD00060477
Clé InChI XRPDDDRNQJNHLQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 137075
Nom IUPAC 2-éthyl-1H-pyrrole
SMILES CCC1=CC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylpyrrole
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 0.9290g/mL
Point d’ébullition 142.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4985 to 1.5005
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.929
Synonyme 2-ethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2-ethyl, pyrrole,2-ethyl, 1h-pyrrole,2-ethyl, acmc-209dbz, #, 2-ethylpyrrole, analytical standard, 2-ethylpyrrole, technical grade
Poids de la formule 95.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide