Learn More
2-(éthylsulfanyl)éthane-1-thiol, TRC
Code produit 30374497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30374497 50 mg
30387225 100 mg
30381049 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30374497 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE90232350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26750-44-7
Formule moléculaire C4H10S2
Poids moléculaire (g/mol) 122.25
Nom IUPAC 2-éthylsulfanyléthanéthiol
SMILES CCSCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(ethylsulfanyl)ethane-1-thiol
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H10S2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Poids de la formule 122.0224