Learn More
2-(Éthylthio)éthanol, TRC
Code produit 30372272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30372272 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372272 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9267801G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Ethylthio)ethanol
CAS 110-77-0
Formule moléculaire C4H10OS
Quantité 1 g
Synonyme 2-Ethylmercaptoethanol, 2-Hydroxyethyl Ethyl Sulfide, Ethyl 2-Hydroxyethyl Sulfide, Ethyl 2-Hydroxyethyl Thioether, Ethyl β-Hydroxyethyl Sulfide, NSC 57105, β-Ethylthioethanol, β-Hydroxydiethyl Sulfide
Formule InChI InChI=1S/C4H10OS/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES OCCSCC
Poids moléculaire (g/mol) 106.19