Learn More
2-(éthylthio)nicotinamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10079241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10079241 1 g Flacon en verre ambré 1g
10436842 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10079241 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB06390DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175135-27-0
Formule moléculaire C8H10N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 182.241
Numéro MDL MFCD00052903
Clé InChI YSSWIQWINOZESS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylthio nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-ethylthio, 2-ethylsulfanyl pyridine-3-carboxamide, maybridge1_001319, 2-ethylthiopyridine-3-carboxamide
CID PubChem 2774536
Nom IUPAC 2-éthylsulfanylpyridine-3-carboxamide
SMILES CCSC1=C(C=CC=N1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(ethylthio)nicotinamide
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 182.25
Pourcentage de pureté 97%