Learn More
2-Éthylthiophénol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312457 10 g 10g
11302457 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11498.09
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4500-58-7 | C8H10S | 138.228 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4500-58-7
Formule moléculaire C8H10S
Poids moléculaire (g/mol) 138.228
Numéro MDL MFCD00010022
Clé InChI ABROBCBIIWHVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylthiophenol, benzenethiol, 2-ethyl, unii-62gbu45i5p, 2-ethyl thiophenol, o-ethylbenzenethiol, fema no. 3345, ethylbenzenethiol, o, 2-ethylphenylmercaptan, benzenethiol, o-ethyl, o-ethylthiophenol
CID PubChem 3734338
Nom IUPAC 2-éthylbenzènethiol
SMILES CCC1=CC=CC=C1S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylthiophenol
Densité 1.025
Point d’ébullition 203°C to 205°C
Point d’éclair 80°C (176°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.569
Quantité 10 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2553288
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 95%