Learn More
2-éthynylpyridine, 98 %, stab. en présence de 0,01 % d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377666 25 g 25g
11357666 1 g 1g
11367666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11377666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11274.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1945-84-2 | C7H5N | 103.124 g/mol
2-Ethynylpyridine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-éthylpyridine est importante comme matière première et comme intermédiaire en synthèse organique, dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1945-84-2
Formule moléculaire C7H5N
Poids moléculaire (g/mol) 103.124
Numéro MDL MFCD00041598
Clé InChI NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine
CID PubChem 137268
Nom IUPAC 2-éthynylpyridine
SMILES C#CC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethynylpyridine
Note relative au nom stabilized with 0.01% hydroquinone
Densité 1.02
Point d’ébullition 77°C to 78°C (14 mmHg)
Point d’éclair 76°C (168°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.559
Quantité 25 g
Beilstein 1098904
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 103.12
Pourcentage de pureté 98%