Learn More
2-Éthynylpyridine, TRC
Code produit 30370566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370566 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370566 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE937503500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethynylpyridine
CAS 1945-84-2
Formule moléculaire C7H5N
Quantité 500 mg
Synonyme Pyridine, 2-ethynyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Ethynylpyridine (ACI), 2-Pyridinylethyne, 2-Pyridylacetylene, 2-Pyridylethyne, Pyridin-2-ylacetylene
Formule InChI InChI=1S/C7H5N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h1,3-6H
SMILES C#Cc1ccccn1
Nom IUPAC 2-éthynylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Poids de la formule 103.0422