Learn More
2-éthynylthiophène, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10792984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10792984 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10104053 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10792984 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC13047CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 4298-52-6
Formule moléculaire C6H4S
Poids moléculaire (g/mol) 108.16
Numéro MDL MFCD03425129
Clé InChI LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethynyl-thiophene, 2-thienylethine, 2-thiophenylacetylene, 2-thienyl acetylene, pubchem16123, thien-2-yl acetylene, thiophene, 2-ethynyl, thiophen-2-yl acetylene, 2-ethynylthiophene, acmc-209js9
CID PubChem 5246258
Nom IUPAC 2-éthynylthiophène
SMILES C#CC1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-ethynylthiophene
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 108.16
Pourcentage de pureté 90%