Learn More
2-fluoro-1,3-diméthylbenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10458002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10458002 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10458002 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD05584DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-1, 3-dimethylbenzene
CAS 443-88-9
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.988g/mL
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C8H9F
Formule linéaire (CH3)2C6H3F
Numéro MDL MFCD00039215
Synonyme 2,6-dimethylfluorobenzene, 2-fluoro-m-xylene, 1-fluoro-2,6-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-2-fluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl fluorobenzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, fr b1 f1, pubchem4407, 2-fluoro-3-methyltoluene
Clé InChI JTAUTNBVFDTYTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)F
Nom IUPAC 2-fluoro-1,3-diméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 124.158
CID PubChem 123065
Poids de la formule 124.16
Pourcentage de pureté 97%