Learn More
2-Fluoro-1-méthylpyridinium p-Toluènesulfonate (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-1-methylpyridinium p-Toluenesulphonate (Technical Grade) |
| CAS | 58086-67-2 |
| Formule moléculaire | C13H14FNO3S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Fluoro-1-methylpyridinium Tosylate, 2-Fluoro-N-methylpyridinium Tosylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8O3S.C6H7FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-8-5-3-2-4-6(8)7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-5H,1H3/q;+1/p-1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-].C[n+]2ccccc2F |
| Nom IUPAC | 2-fluoro-1-méthylpyridin-1-ium ; 4-méthylbenzènesulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 283.32 |
| Poids de la formule | 283.0678 |