Learn More
2-Fluoro-1-naphthalenecarboxaldehyde, TRC
Code produit 30240731
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30240731 2.5 g 2.50g
30240933 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30240731 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5937952.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82128-49-2
Formule moléculaire C11 H7 F O
Poids moléculaire (g/mol) 174.171
Synonyme 2-Fluoro-1-naphthaldehyde
Nom IUPAC 2-fluoronaphthalene-1-carbaldehyde
SMILES Fc1ccc2ccccc2c1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-1-naphthalenecarboxaldehyde
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C11H7FO/c12-11-6-5-8-3-1-2-4-9(8)10(11)7-13/h1-7H
Poids de la formule 174.048