Learn More
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine, TRC
Code produit 30397822
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30397822 50 mg
30407103 500 mg
30393602 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30397822 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59080550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64183-27-3
Formule moléculaire C10H12FN5O3
Poids moléculaire (g/mol) 269.24
Synonyme 2-Fluoro-2-Deoxyadenosine
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol
SMILES F[C@H]1[C@H](N2C=3C(N=C2)=C(N)N=CN3)O[C@H](CO)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12FN5O3/c11-5-7(18)4(1-17)19-10(5)16-3-15-6-8(12)13-2-14-9(6)16/h2-5,7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)/t4-,5-,7-,10-/m1/s1
Poids de la formule 269.09