Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-Fluoro-2’-désoxycytidine, 99 %
Code produit 15476999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15476999 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65632.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10212-20-1 | C9H12FN3O4 | 245.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-fluoro-2′-désoxycytidine est un puissant inhibiteur du réplicon du virus de l’hépatite C sous-génomique dans les cellules Huh-7. Il a été démontré que la 2′-fluoro-2′-désoxycytidine inhibe la réplication et la propagation du virus de la maladie de Borna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine
CAS 10212-20-1
Couleur Blanc
Formule moléculaire C9H12FN3O4
Numéro MDL MFCD00057445
Quantité 1 g
Synonyme 2'-deoxy-2'-fluorocytidine, 2'-fluoro-2'-deoxycytidine, 4-amino-1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl pyrimidin-2-one, cytidine, 2'-deoxy-2'-fluoro, unii-lcy080jpy9, 2-deoxy-2-fluorocytidine, lcy080jpy9, 2'-fc, 2'-fluoro-d-cytidine
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,Methanol.
Clé InChI NVZFZMCNALTPBY-XVFCMESISA-N
SMILES C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)F
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 245.21
CID PubChem 101507
Poids de la formule 245.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre