Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-fluoro-2’-désoxyguanosine, 99 %
Code produit 15436179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436179 1 g 1g
15446179 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436179 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64055.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 78842-13-4 | C10H12FN5O4 | 285.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78842-13-4
Formule moléculaire C10H12FN5O4
Poids moléculaire (g/mol) 285.24
Numéro MDL MFCD00923832
Clé InChI UXUZARPLRQRNNX-SJLGBTOWNA-N
Synonyme 2'-deoxy-2'-fluoroguanosine, 2'-fluoro-2'-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-tetrahydro-furan-2-yl-1,9-dihydro-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 2'-dfgs, deoxyfluoroguanosine, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one
CID PubChem 196536
Nom IUPAC 2-amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2F)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 285.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre