Learn More
2’-Fluoro-’-désoxyinosine,2’-désoxyinosine, 99 %
Code produit 15436789
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436789 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15436789 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65208.03
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 80049-87-2 | Molecular Formula: C10H11FN4O4 | Molecular Weight: 270.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80049-87-2
Formule moléculaire C10H11FN4O4
Poids moléculaire (g/mol) 270.22
Numéro MDL MFCD09750860
Clé InChI NRVOTDBYJXFINS-GPGUAWMRNA-N
CID PubChem 196148
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Synonyme 2'-fluoro-2'-deoxyinosine, 2'-deoxy-2'-fluoroinosine, inosine,2'-deoxy-2'-fluoro, 9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2'-dfin, 9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one, 2'-deoxy-2'-fluoro-inosine, inosine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 9-2-deoxy-2-fluoro-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine, 9-2-deoxy-2-fluoro-beta-d-ribofuranosyl-9h-purin-6 1h-one
Nom IUPAC 9-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Poids de la formule 270.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre