Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-fluoro-2’-désoxyuridine, 99 %
Code produit 15477139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15477139 1 g 1g
15487139 5 g 5g
15497139 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15477139 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65948.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 784-71-4 | C9H11FN2O5 | 246.19 g/mol
2'-Fluoro-2'-deoxyuridine is used as a component incorporated into therapeutic oligonucleotides to combat prostate and breast cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-fluoro-2′-désoxyuridine est utilisée comme ingrédient entrant dans la composition des oligonucléotides thérapeutiques utilisés pour combattre le cancer de la prostate et du sein.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 784-71-4
Formule moléculaire C9H11FN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 246.19
Numéro MDL MFCD01317293
Clé InChI UIYWFOZZIZEEKJ-XVFCMESISA-N
Synonyme 2'-deoxy-2'-fluorouridine, 2'-fluoro-2'-deoxyuridine, unii-y2yc903qw8, uridine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 2'-deoxy-2'-fluoro-uridine, 2-fluoro-2-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4-dione, 2'fluoro-2'-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, pubchem14203
CID PubChem 150851
Nom IUPAC 1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 246.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre