Learn More
2-Fluoro-3-méthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11352709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352709 5 g 5g
11342709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352709 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26729.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103438-88-6
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD03411962
Clé InChI LIHCOUDNHILORI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-3-methoxy benzaldehyde, 2-fluoro-3-formylanisole, benzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy, zlchem 868, pubchem4224, acmc-1bs4m, flouro-3-methoxybenzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-3-methoxy, 2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
CID PubChem 3774463
Nom IUPAC 2-fluoro-3-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=CC(C=O)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 50°C to 53°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 97%