Learn More
Acide 2-fluoro-3-méthoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11325475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11325475 5 g 5g
11315475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11325475 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19655.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 352303-67-4 | Molecular Formula: C7H8BFO3 | Molecular Weight: 169.946 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 352303-67-4
Formule moléculaire C7H8BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.946
Numéro MDL MFCD02094728
Clé InChI JCKZNMSBFBPDPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-3-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-3-methoxyphenyl boranediol, 2-fluoro-3-methoxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-fluoro-3-methoxyphenyl, pubchem1848, 2-fluoro-3-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1af04, 2-fluoro-3-methoxy-phenylboronic acid
CID PubChem 4985744
Nom IUPAC acide (2-fluoro-3-méthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)OC)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Quantité 5 g
Beilstein 9191510
Poids de la formule 169.95
Pourcentage de pureté 97%