Learn More
Acide 2-fluoro-3-méthoxyphénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid |
| CAS | 352303-67-4 |
| Formule moléculaire | C7H8BFO3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(B(O)O)c1F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.95 |
| Poids de la formule | 170.0551 |