Learn More
2-Fluoro--méthylaniline,3-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457648 25 g 25g
15467648 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61143.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1978-33-2 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1978-33-2
Formule moléculaire C7H8FN
Poids moléculaire (g/mol) 125.15
Numéro MDL MFCD06410915
Clé InChI WFZUBZAEFXETBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2-fluorotoluene, 2-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-3-methylbenzenamine, 3-amino-2-fluoro-toluene, 2-fluoro-3-methyl-aniline, 2-fluoro-3-methylphenylamine, 2-fluoro-3-aminotoluene, benzenamine, 2-fluoro-3-methyl, 2-fluoro-3-methyl-phenylamine, pubchem1536
CID PubChem 22734623
Nom IUPAC 2-fluoro-3-méthylaniline
SMILES CC1=C(F)C(N)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-3-methylaniline
Point d’ébullition 87°C (12 mmHg)
Indice de réfraction 1.536
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1231988
Poids de la formule 125.14
Pourcentage de pureté 98%