Learn More
Acide 2-fluoro-3-méthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15493047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493047 5 g 5g
15483047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12280.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 315-31-1 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 315-31-1
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00042504
Clé InChI DGNAETGARNTCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-m-toluic acid, 2-fluoro-3-methylbenzoicacid, benzoic acid, 2-fluoro-3-methyl, 2-fluoro-3-methyl-benzoic acid, maybridge1_003142, pubchem1328, fluoro-3-methylbenzoic acid, ksc222a8b, 3-methyl-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro-3-methyl benzoic acid
CID PubChem 2737379
Nom IUPAC Acide2-fluoro3-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-3-methylbenzoic acid
Point de fusion 114°C to 116°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 98%