Learn More
Acide 2-Fluoro-3-nitrobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459828 5 g 5g
15449828 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63235.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 317-46-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide2-fluoro-3-nitrobenzoïque est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 317-46-4
Formule moléculaire C7H4FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.11
Numéro MDL MFCD06797825
Clé InChI WLGUSLGYTNJJFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-3-nitro benzoic acid, 3-carboxy-2-fluoronitrobenzene, pubchem1398, acmc-1ajf3, ksc494k8n, benzoic acid,2-fluoro-3-nitro
CID PubChem 18672992
Nom IUPAC acide 2-fluoro-3-nitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=C(F)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 185.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide