Learn More
2-Fluoro-3-nitrobenzoic Acid, TRC
Code produit 30180405
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30180405 1 g 1g
30179795 5 g 5g
30179917 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6219231G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 317-46-4
Formule moléculaire C7H4NO4F
Poids moléculaire (g/mol) 185.11
Nom IUPAC 2-fluoro-3-nitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)c1cccc(c1F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-3-nitrobenzoic Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H4FNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Poids de la formule 185.0124