Learn More
2-Fluoro-3-nitropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447768 25 g 25g
15457768 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61260.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1480-87-1 | C5H3FN2O2 | 142.09 g/mol
2-Fluoro-3-nitropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-fluoro-3-nitropyridine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1480-87-1
Formule moléculaire C5H3FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.09
Numéro MDL MFCD03095068
Clé InChI QDKIYDGHCFZBGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-nitro, pubchem1115, acmc-1bwlp, 2-fluor-3-nitropyridine, 2-fluoro-3-nitropyridine, ksc174g2n
CID PubChem 2762817
Nom IUPAC 2-fluoro-3-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(F)N=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-3-nitropyridine
Point de fusion 18°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 110°C (10 mmHg)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 142.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide