Learn More
2-Fluoro-3-nitrotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489718 100 g 100g
15479718 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489718 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63173.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 437-86-5 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 437-86-5
Formule moléculaire C7H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 155.128
Numéro MDL MFCD03412242
Clé InChI NBCNUIXYBLFJMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-3-nitrotoluene, 2-fluoro-3-methylnitrobenzene, benzene, 2-fluoro-1-methyl-3-nitro, pubchem1591, 2-fluor-3-nitrotoluol, acmc-1agoj, ksc235o7n, 2-fluoro-3-methyl-nitrobenzene, 2-fluoro-1-methyl-3-nitro-benzene, 1-methyl-2-fluoro-3-nitro-benzene
CID PubChem 13470957
Nom IUPAC 2-fluoro-1-méthyl-3-nitrobenzène
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-3-nitrotoluene
Point de fusion 19°C (decomposition)
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.276 g/mL
Point d’ébullition 111°C (12 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.529
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2442082
Poids de la formule 155.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide