Learn More
Acide 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409786 1 g 1g
11419786 5 g 5g
11319629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20280.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 115029-22-6 | C8H3F4O2 | 207.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 115029-22-6
Formule moléculaire C8H3F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 207.10
Numéro MDL MFCD00040980
Clé InChI XVEAMDNSCPPPCP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-m-toluic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl, 2-fluoro-3-trifluoromethylbenzioc acid, pubchem2741, acmc-1boz3, ksc489q1l, rarechem al bo 0625
CID PubChem 518002
Nom IUPAC Acide 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 126°C to 128°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.11
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.