Learn More
Acide 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Point de fusion | 126°C to 128°C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 208.11 |
| Pourcentage de pureté | 98% |