Learn More
2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoïque, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10706505 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10706505 1 g Flacon en verre 1g
10051564 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10706505 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398190010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 115029-22-6
Formule moléculaire C8H3F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 207.10
Numéro MDL MFCD00040980
Clé InChI XVEAMDNSCPPPCP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-m-toluic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl, 2-fluoro-3-trifluoromethylbenzioc acid, pubchem2741, acmc-1boz3, ksc489q1l, rarechem al bo 0625
CID PubChem 518002
Nom IUPAC Acide 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126.0°C to 128.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H3(CF3)CO2H
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.