Learn More
2’-fluoro-4’,6’-bis(trifluorométhyl)acétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15417845
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15417845
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H31585.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017778-58-3
Formule moléculaire C10H5F7O
Poids moléculaire (g/mol) 274.14
Numéro MDL MFCD09258676
Clé InChI LZFMZERKIQUOIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-fluoro-4',6'-bis trifluoromethyl acetophenone, 1-2-fluoro-4,6-bis trifluoromethyl phenyl ethanone, 2'-fluoro-4',6'-bis trifluoromethyl acetophenone, jrd
CID PubChem 46737588
Nom IUPAC 1-[2-fluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Fluoro-4',6'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Indice de réfraction 1.405
Quantité 250 mg
Poids de la formule 274.13
Pourcentage de pureté 97%