Learn More
2’-fluoro-4’-hydroxyacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488717 25 g 25g
11399619 1 g -
11478717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19884.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 98619-07-9 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone is used in used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-Fluoro-4′-hydroxyacétophénone est utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98619-07-9
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00142713
Clé InChI ZCZIRBNZMFUCOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-fluoro-4'-hydroxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-hydroxy-2-fluoroacetophenone, 2-fluoro-4-hydroxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl-1-ethanone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 1-2-fluoro-4-hydroxy-phenyl ethanone, ethanone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl, 4'-hydroxy-2'-fluoroacetophenone
CID PubChem 2724912
Nom IUPAC 1-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Point de fusion 121°C to 123°C
Quantité 25 g
Beilstein 696642
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 97%