Learn More
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326649 500 mg 500mg
11316649 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26218.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 348-27-6 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 348-27-6
Formule moléculaire C7H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.113
Numéro MDL MFCD06797918
Clé InChI ONRPXRPUBXXCCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-hydroxy, pubchem1442, acmc-1act5, ksc497m4n, #
CID PubChem 587246
Nom IUPAC 2-fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 168°C to 170°C
Quantité 500 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 140.11
Pourcentage de pureté 97%