Learn More
Acide 2-fluoro-4-hydroxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15555256 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15555256
Marque: Thermo Scientific Acros 457590250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 65145-13-3
Formule moléculaire C7H5FO3
Poids moléculaire (g/mol) 156.11
Numéro MDL MFCD01310985
Clé InChI NXWTWYULZRDBSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy, pubchem2608, acmc-1b9jp, 4-hydroxyfluorobenzoic acid, frinton fr-2445, ksc352q5p, 2-fluoro-4-hydroxybenzoicacid, 4-hydroxy-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro4-hydroxy-benzoic acid
CID PubChem 2783398
Nom IUPAC Acide 2-fluoro-4-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=C(F)C=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Point de fusion 187.0°C to 188.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 156.11
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.