Learn More
2-Fluoro-4-iodoaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490607
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11490607 5 g 5g
11400617 25 g -
11410617 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22450.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 29632-74-4 | C6H5FIN | 237.016 g/mol
2-Fluoro-4-iodoaniline is widely used in the pharmaceutical, chemical and food industries as a fundamental building block to create a variety of important compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-fluoro-4-iodoaniline est largement utilisée dans les industries pharmaceutique, chimique et alimentaire comme bloc de construction fondamental pour créer une variété de composés importants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29632-74-4
Formule moléculaire C6H5FIN
Poids moléculaire (g/mol) 237.016
Numéro MDL MFCD00011738
Clé InChI CUMTUBVTKOYYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenamine, 2-fluoro-4-iodo aniline, 2-fluoro-4-iodo-aniline, 2-fluoro-4-iodophenylamine, zlchem 543, pubchem1532, 2-fluoro4-iodoaniline, 2-fluoro-4-iodaniline
CID PubChem 185694
Nom IUPAC 2-fluoro-4-iodoaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-iodoaniline
Point de fusion 55°C to 57°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 2081100
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 237.02
Pourcentage de pureté 99%