Learn More
2-fluoro-4-iodopyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-4-iodopyridine |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 222.98 |
| Pourcentage de pureté | 97% |