Learn More
2’-Fluoro-4’-méthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone |
| Point de fusion | 50°C to 53°C |
| Point d’ébullition | 80°C to 85°C (0.1 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 3539992 |
| Poids de la formule | 168.17 |
| Pourcentage de pureté | 99% |