Learn More
2-Fluoro-4-méthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498607
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11498607 5 g 5g
11488607 1 g 1g
11408617 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19726.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 331-64-6 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331-64-6
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00236679
Clé InChI UNWQNFJBBWXFBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-p-anisaldehyde, 2-fluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 2-fluoro-4-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-methoxy, 2-fluoro-4-methoxybenzaldhyde, pubchem1447, acmc-209hyt, 3-fluoro-4-formylanisole, 2-fluor-4-methoxybenzaldehyd
CID PubChem 2734873
Nom IUPAC 2-fluoro-4-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=C(C=O)C(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 42°C to 47°C
Quantité 5 g
Beilstein 3237954
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 97%