Learn More
Acide 2-fluoro-4-méthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11456880 1 g -
11466880 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456880 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19960.03
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 162101-31-7 | C7H8BFO3 | 169.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162101-31-7
Formule moléculaire C7H8BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.95
Numéro MDL MFCD04039323
Clé InChI ULUIXJDBPYBAHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-3-fluoroanisole, boronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl, boronic acid, b-2-fluoro-4-methoxyphenyl, 2-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem15367, acmc-209dnv, ksc498a9p, 2-fluoro-4methoxyphenylboronic acid
CID PubChem 15789384
Nom IUPAC acide (2-fluoro-4-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Quantité 1 g
Beilstein 9192698
Poids de la formule 169.95
Pourcentage de pureté 98%