Learn More
ester pinacol de l’acide2-Fluoro-4-(méthoxycarbonylméthyl)benzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445236 250 mg 250mg
15435236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59738.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1259022-70-2 | C15H20BFO4 | 294.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1259022-70-2
Formule moléculaire C15H20BFO4
Poids moléculaire (g/mol) 294.13
Numéro MDL MFCD18427635
Clé InChI ZFLOTGNTGSGUGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 2-fluoro-4-methoxycarbonylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, methyl 2-3-fluoro-4-4,4,5 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate
CID PubChem 59627674
Nom IUPAC 2-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]acétate de méthyle
SMILES COC(=O)CC1=CC(F)=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 294.13
Pourcentage de pureté 96%