Learn More
Acide 2-fluoro-4-méthoxyphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15214784 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15214784 5 g Flacon en verre 5g
15224784 1 g Flacon en verre 1g
15234784 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15214784 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449840050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 162101-31-7
Formule moléculaire C7H8BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.95
Numéro MDL MFCD04039323
Clé InChI ULUIXJDBPYBAHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-3-fluoroanisole, boronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl, boronic acid, b-2-fluoro-4-methoxyphenyl, 2-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem15367, acmc-209dnv, ksc498a9p, 2-fluoro-4methoxyphenylboronic acid
CID PubChem 15789384
Nom IUPAC acide (2-fluoro-4-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 169.95
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement