Learn More
2-Fluoro--méthylaniline,4-méthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467927 5 g 5g
11477927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16591.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 452-80-2 | C7H8FN | 125.15 g/mol
2-Fluoro-4-methylaniline is used in the preparation of 6-chloro-5-fluoroindole via Leimgruber-Batcho reaction. It is also used in the preparation of an (S)-amino alcohol, 2-amino-3-(2-fluoro-4-methylphenyl)-propan-1-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-fluoro-4-méthylaniline est utilisée dans la préparation de 6-chloro-5-fluoroindole via la réaction de Leimgruber-Batcho. Elle est également utilisée dans la préparation d’un (S)-amino alcool, le 2-amino-3-(2-fluoro-4-méthylphényl)-propan-1-ol.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-80-2
Formule moléculaire C7H8FN
Poids moléculaire (g/mol) 125.15
Numéro MDL MFCD00040975
Clé InChI ZQEXBVHABAJPHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-methyaniline, 2-fluoro-p-toluidine, 4-amino-3-fluorotoluene, p-toluidine, 2-fluoro, benzenamine, 2-fluoro-4-methyl, 2-fluoro-4-methyl aniline, 2-fluoro-4-methyl-aniline, 2-fluoro-4-methyl-phenylamine, 2-fluoro-4-methylphenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-methyl-9ci
CID PubChem 67984
Nom IUPAC 2-fluoro-4-méthylaniline
SMILES CC1=CC=C(N)C(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-methylaniline
Densité 1.108
Point d’ébullition 70°C to 71°C (7 mmHg)
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.533
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2637578
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté 99%