Learn More
Bromure de 2-Fluoro-4-méthylbenzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Le bromure 2-fluoro-4-méthylbenzyl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-4-methylbenzyl bromide |
| Indice de réfraction | 1.5465 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Synonyme | 2-fluoro-4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methylbenzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl-benzene, acmc-1c5r8, benzene,1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-4-methyl |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 203.06 |
| Pourcentage de pureté | 97% |