Learn More
Bromure de 2-fluoro-4-méthylbenzyle, TRC
Code produit 30390945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390945 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5936205G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-methylbenzyl Bromide
CAS 118745-63-4
Formule moléculaire C8H8BrF
Quantité 5 g
Synonyme 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-methylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C8H8BrF/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-4H,5H2,1H3
SMILES FC1=CC(C)=CC=C1CBr
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2-fluoro-4-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 203.05
Poids de la formule 201.9793