Learn More
Bromure de 2-fluoro-4-méthylbenzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-4-methylbenzyl Bromide |
| CAS | 118745-63-4 |
| Formule moléculaire | C8H8BrF |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-methylbenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8BrF/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMILES | FC1=CC(C)=CC=C1CBr |
| Nom IUPAC | 1-(bromométhyl)-2-fluoro-4-méthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.05 |
| Poids de la formule | 201.9793 |