Learn More
2-Fluoro-4-nitroaniline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage recommandée : 2 - 4°C
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-4-nitroaniline |
| Point de fusion | 122°C to 130°C |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 156.12 |
| Pourcentage de pureté | 95% |