Learn More
2-Fluoro-4-nitrobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15446827
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15446827 250 mg 250mg
15436827 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33937.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 157701-72-9
Formule moléculaire C7H4FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.111
Numéro MDL MFCD00968941
Clé InChI ZFCMKFOFVGHQNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-nitro, 3-fluoro-4-formylnitrobenzene, fluoronitrobenzaldehyde, pubchem17013, intermediates-zcf02192, 2-floro-4-nitrobenzaldehyde, 4-nitro-2-fluorobenzaldehyde, ksc494i2b, 4-nitro-2-fluoro-benzaldehyde
CID PubChem 4562919
Nom IUPAC 2-fluoro-4-nitrobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 98°C to 100°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 169.1
Pourcentage de pureté 97%