Learn More
2-Fluoro-4-ester pinacol de lʼacide nitrobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427776 1 g 1g
15437776 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62718.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1073353-89-5 | Molecular Formula: C12H15BFNO4 | Molecular Weight: 267.063 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073353-89-5
Formule moléculaire C12H15BFNO4
Poids moléculaire (g/mol) 267.063
Numéro MDL MFCD09264075
Clé InChI QYXHQOSFZITWSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-fluoro-4-nitrophenylboronic acid,pinacol ester
CID PubChem 46738935
Nom IUPAC 2-(2-fluoro-4-nitrophényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 267.06
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide