Learn More
Acide 2-fluoro-4-nitrobenzoïque, 95+%, Thermo Scientific™
Code produit 10703683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10703683 10 g Flacon en verre ambré 10g
10425532 1 g Flacon en verre ambré 1g
10298743 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10703683 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00808EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 403-24-7
Formule moléculaire C7H4FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.11
Clé InChI MMWFMFZFCKADEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-4-nitro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 2-fluoro-4-nitro, pubchem1310, acmc-1cts9, 2-fluoro4-nitrobenzoic acid, 2-fluor-4-nitro-benzoesaure
CID PubChem 302679
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 185.11
Pourcentage de pureté 95%